Läs mer
3-Chloropropyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropyl Acetate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 136.0291 |