Läs mer
(3-Chloropropyl)benzene, 98%
Produktkod. 11474407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474407 100 g 100g
11454407 5 g 5g
11464407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20445.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-52-9 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-52-9
Molekylformel C9H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 154.637
MDL-nummer MFCD00001001
InChI-nyckel XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl benzene, 1-chloro-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl chloride, benzene, 3-chloropropyl, 3-phenyl-1-chloropropane, 3-chloro-1-phenylpropane, .gamma.-chloropropylbenzene, benzene, chloropropyl, .gamma.-phenylpropyl chloride, 3-penylpropylchloride
PubChem CID 7706
IUPAC-namn 3-klorpropylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Chloropropyl)benzene
Densitet 1.05
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 87°C (189°F)
Linjär formel C6H5(CH2)3Cl
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 100 g
Formel vikt 154.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.