Läs mer
3-Chloropropyl isocyanate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-91535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10668634 1 g Glasflaska 1g
10368790 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10668634 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13010-19-0
Molekylformel C4H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 119.55
MDL-nummer MFCD00010384
InChI-nyckel RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl isocyanate, 3-chloropropylisocyanate, propane, 1-chloro-3-isocyanato, 1-chloro-3-isocyanato-propane, chloropropylisocyanate, chloropropyl isocyanate, 3-chloropropanisocyanate, chloro propyl isocyanate, acmc-20an5q, 3-chloropropyl-isocyanate
PubChem CID 166752
IUPAC-namn 1-klor-3-isocyanatopropan
LEDER ClCCCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropyl isocyanate
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 61°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3NCO
Brytningsindex 1.4490 to 1.453
Kvantitet 1 g
Formel vikt 119.55
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.