Läs mer
3-Klorpropylfenylsulfid, 97 %
Produktkod. 11419277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419277 25 g 25g
11409277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21345.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4911-65-3 | C9H11ClS | 186,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4911-65-3
Molekylformel C9H11ClS
Molekylvikt (g/mol) 186.70
MDL-nummer MFCD00040122
InChI-nyckel SBRLITLVSMPPFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl phenyl sulfide, 3-chloropropyl sulfanyl benzene, 3-chloropropyl thio benzene, 3-chloropropylphenylsulfide, acmc-20an5p, 3-phenylthiopropylchloride, 3-phenylthiopropyl chloride, 1-chloro-3-phenylthiopropane, 3-chloro-1-phenylthiopropane
PubChem CID 269606
IUPAC-namn 3-klorpropylsulfanylbensen
LEDER ClCCCSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropyl phenyl sulfide
Odör Stank
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.7
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.