Läs mer
(3-Chloropropyl)trichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11375129
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11375129
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17770.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-06-3
MDL-nummer MFCD00013694
Specifikationer
Kokpunkt 181°C to 183°C
Kemiskt namn eller material (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Kvantitet 100 g
Molekylformel C12H24O4Si4
Linjär formel Cl(CH2)3SiCl3
UN-nummer UN2987
Beilstein 1737851
Flampunkt 84°C (183°F)
Synonym 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
InChI-nyckel VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrakis(ethenyl)-2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
Molekylvikt (g/mol) 344.66
PubChem CID 75706
Formel vikt 211.98
Procent renhet 97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.4675
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.36