Läs mer
(3-Kloropropyl)trietoxysilan, 97+%
Produktkod. 10298753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10298753 25 g Glasflaska 25g
10492975 5 g Glasflaska 5g
10579023 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10298753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391890250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5089-70-3 | C9H21ClO3Si | 240,8 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5089-70-3
Molekylformel C9H21ClO3Si
Molekylvikt (g/mol) 240.8
MDL-nummer MFCD00018985
InChI-nyckel KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
PubChem CID 78771
IUPAC-namn 3-klorpropyl(trietoxi)silan
LEDER CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Chloropropyl)triethoxysilane
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0040g/mL, 1.004
Kokpunkt 230.0°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Brytningsindex 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 240.8
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.