Läs mer
(3-Kloropropyl)trimetoxysilan, 97 %
Produktkod. 11450707
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450707 500 g 500g
11440707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22517.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198,718 g/mol
(3-klorpropyl)trimetoxisilan är ett bra kopplingsmedel för epoxihartser till glas i laminat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-klorpropyl)trimetoxisilan är ett bra kopplingsmedel för epoxihartser till glas i laminat.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-87-2
Molekylformel C6H15ClO3Si
Molekylvikt (g/mol) 198.718
MDL-nummer MFCD00000997
InChI-nyckel OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC-namn 3-klorpropyl(trimetoxi)silan
LEDER CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 195 °C till 197 °C
Kemiskt namn eller material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Smältpunkt -50 °C
Kvantitet 500 g
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.42
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.077
Beilstein 969627
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 198.72
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.