Läs mer
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 97%
Produktkod. p-7026494
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11440707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22517.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-klorpropyl)trimetoxisilan är ett bra kopplingsmedel för epoxihartser till glas i laminat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-klorpropyl)trimetoxisilan är ett bra kopplingsmedel för epoxihartser till glas i laminat.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-87-2
Molekylformel C6H15ClO3Si
Molekylvikt (g/mol) 198.718
MDL-nummer MFCD00000997
InChI-nyckel OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC-namn 3-klorpropyl(trimetoxi)silan
LEDER CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 195°C to 197°C
Kemiskt namn eller material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Smältpunkt -50°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 969627
Flampunkt 78°C (172°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 198.72
Procent renhet 97%
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.42
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.077
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.