Läs mer
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 195°C to 197°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloropropyl)-Trimethoxysilane |
| Smältpunkt | -50°C |
| CAS | 2530-87-2 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Densitet | 1.082 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | Cl(CH2)3Si(OCH3)3 |
| MDL-nummer | MFCD00000997 |
| Synonym | 3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO, 3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.72 |
| Visa mer |