Läs mer
3-Kloropropylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11458396
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458396 50 g 50g
11468396 250 g 250g
11448396 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15415.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6276-54-6 | C3H9Cl2N | 130,012 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6276-54-6
Molekylformel C3H9Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 130.012
MDL-nummer MFCD00012913
InChI-nyckel IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC-namn 3-klorpropan-l-amin; hydroklorid
LEDER C(CN)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Smältpunkt 147°C to 152°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 3667451
Formel vikt 130.02
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropropylaminehydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.