Läs mer
3-kloropropylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30363867
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30363867 10 g
1 options
Produktkod. 30363867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37944010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropylamine Hydrochloride
CAS 6276-54-6
Molekylformel C3H9Cl2N
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Amino-3-chloropropane Hydrochloride, 1-Chloro-3-aminopropane Hydrochloride, 3-Amino-1-chloropropane Hydrochloride, 3-Aminopropyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-1-propanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
LEDER Cl.NCCCCl
IUPAC-namn 3-kloropropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 130.02
Formel vikt 129.0112