Läs mer
3-kloropropylensulfid, TRC
Produktkod. 30343613
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30343613 50 mg
1 options
Produktkod. 30343613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41595850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropylene Sulfide
CAS 3221-15-6
Molekylformel C3 H5 S Cl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5ClS/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
LEDER ClCC1CS1
IUPAC-namn 2-(klorometyl)tiiran.
Molekylvikt (g/mol) 108.58
Formel vikt 107.98