Läs mer
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Chloropyrazin-2-yl)methanol |
| CAS | 89283-32-9 |
| Molekylformel | C5 H5 Cl N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2 |
| LEDER | OCc1nccnc1Cl |
| IUPAC-namn | (3-chloropyrazin-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.559 |
| Formel vikt | 144.009 |