Läs mer
3-klorpyrazin-2-karbonitril, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10292442
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10292442 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082444 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10527864 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10292442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04911DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 55557-52-3
Molekylformel C5H2ClN3
Molekylvikt (g/mol) 139.54
MDL-nummer MFCD00219653
InChI-nyckel SDLFAEGTVBPHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyrazine, 3-chloro-2-pyrazinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyannopyrazine, pyrazinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-2-cyanopyrazine, 3-chlorpyrazin-2-carbonitril, chlorocyanopyrazine, pubchem10180, acmc-209lnr, 2-cyano-3-chloropyrazine
PubChem CID 292465
IUPAC-namn 3-klorpyrazin-2-karbonitril
LEDER ClC1=NC=CN=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 139.54
Procent renhet 97%