Läs mer
3-klorpyrazin-2-karbonitril, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10527864
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10527864 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10292442 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082444 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10527864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04911EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 55557-52-3
Molekylformel C5H2ClN3
Molekylvikt (g/mol) 139.54
MDL-nummer MFCD00219653
InChI-nyckel SDLFAEGTVBPHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyrazine, 3-chloro-2-pyrazinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyannopyrazine, pyrazinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-2-cyanopyrazine, 3-chlorpyrazin-2-carbonitril, chlorocyanopyrazine, pubchem10180, acmc-209lnr, 2-cyano-3-chloropyrazine
PubChem CID 292465
IUPAC-namn 3-klorpyrazin-2-karbonitril
LEDER ClC1=NC=CN=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 139.54
Procent renhet 97%