Läs mer
3-Chloropyridazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropyridazine Hydrochloride |
| CAS | 856847-77-3 |
| Molekylformel | C4H3N2Cl . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2.ClH/c5-4-2-1-3-6-7-4;/h1-3H;1H |
| LEDER | Cl.Clc1cccnn1 |
| IUPAC-namn | 3-chloropyridazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.99 |
| Formel vikt | 149.9752 |