Läs mer
3-Chloropyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropyridazine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-2-1-3-6-7-4/h1-3H |
| Formel vikt | 113.9985 |