Läs mer
3-klorpyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11331949
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331949 1 g 1g
15493337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26024.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57266-69-0
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD01646325
InChI-nyckel XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropicolinic acid, 3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloropyridine-2-carboxylicacid, 3-chloro-2-picolinicacid, 3-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, chloropicolinic acid, pubchem12918, 3-chloro picolinic acid
PubChem CID 824632
IUPAC-namn 3-klorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 131°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.56
Procent renhet 97%