Läs mer
3-klorpyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10730550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10730550 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10730550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57266-69-0 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS 57266-69-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 124.0°C to 126.0°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H4ClNO2
MDL-nummer MFCD01646325
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-chloropicolinic acid, 3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloropyridine-2-carboxylicacid, 3-chloro-2-picolinicacid, 3-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, chloropicolinic acid, pubchem12918, 3-chloro picolinic acid
InChI-nyckel XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Cl
IUPAC-namn 3-klorpyridin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 157.56
PubChem CID 824632
Formel vikt 157.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.