Läs mer
3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 15492218
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492218 5 g 5g
15402228 250 mg 250mg
15482218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55852.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72990-37-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72990-37-5
Molekylformel C6H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 141.554
MDL-nummer MFCD06200712
InChI-nyckel ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
PubChem CID 2762995
IUPAC-namn 3-klorpyridin-4-karbaldehyd
LEDER C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 141.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.