Läs mer
3-Chloropyridine, 99%
Produktkod. 11415747
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415747 50 g 50g
11405747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24316.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
3-kloropyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt. Den kan användas för att producera 3-klor-pyridin-1-oxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-kloropyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt. Den kan användas för att producera 3-klor-pyridin-1-oxid.
Löslighet
Lösligt i vatten 10 g/L.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-60-8
Molekylformel C5H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 113.54
MDL-nummer MFCD00006375
InChI-nyckel PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
IUPAC-namn 3-klorpyridin
LEDER ClC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropyridine
Densitet 1.205
Kokpunkt 147°C to 149°C
Flampunkt 53°C (127°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105744
Löslighetsinformation Soluble in water 10g/L.
Formel vikt 113.55
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.