Läs mer
3-Kloropyridin-d4, CDN
Produktkod. 30309722
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30309722 0.1 g 0.1g
30311008 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309722 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68990.1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropyridine-D4
CAS 1001003-95-7
Molekylformel C5 D4 Cl N
Kvantitet 0.1 g
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-chloro- (ACI), 5-Chloropyridine-2,3,4,6-d4 (ACI), 3-Chloropyridine-d4, 3-Chloropyridine-D4, 3-Chloropyridine-2,4,5,6-d4
InChI formel InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1nc([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 3-kloro-2,4,5,6-tetradeuteriopyridin
Molekylvikt (g/mol) 117.5696
Formel vikt 117,0283 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet