Läs mer
3-Chloropyridine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropyridine N-Oxide |
| CAS | 1851-22-5 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| LEDER | [O-][n+]1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.54 |
| Formel vikt | 128.9981 |