Läs mer
3-Klorosalisylaldehyd, TRC
Produktkod. 30368483
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30368483 250 mg
1 options
Produktkod. 30368483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC381900250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorosalicylaldehyde
CAS 1927-94-2
Molekylformel C7 H5 Cl O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
LEDER Oc1c(Cl)cccc1C=O
IUPAC-namn 3-klor-2-hydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Formel vikt 155.9978