Läs mer
3-Klorosalisylaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorosalicylaldehyde |
| CAS | 1927-94-2 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H |
| LEDER | Oc1c(Cl)cccc1C=O |
| IUPAC-namn | 3-klor-2-hydroxybensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.57 |
| Formel vikt | 155.9978 |