Läs mer
3-Chlorosalicylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorosalicylic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 171.9927 |