Läs mer
3-Klorostyren, 98 %, stick. med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11420268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420268 5 g 5g
11430268 25 g 25g
11440268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23806.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2039-85-2 | C8H7Cl | 138,594 g/mol
Det har identifierats som en potentiell kandidat för en elektronresist för användning i direkt anordningstillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det har identifierats som en potentiell kandidat för en
elektronresist för användning vid direkt tillverkning av enheter.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösligt i eter och
etanol
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-85-2
Molekylformel C8H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 138.594
MDL-nummer MFCD00000598
InChI-nyckel BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorostyrene, 1-chloro-3-vinylbenzene, m-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-3-ethenyl, styrene, m-chloro, unii-11k8g759hc, 1-chloro-3-vinyl-benzene, styrene, 3-chloro, meta-chlorostyrene, zlchem 318
PubChem CID 14905
IUPAC-namn 1-klor-3-etenylbensen
LEDER C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorostyrene
Namnnotering stabiliserad med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Densitet 1.09
Kokpunkt 188 °C till 189 °C
Flampunkt 67 °C (153 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 5 g
Beilstein 2038489
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i eter och etanol
Formel vikt 138.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.