Läs mer
3-(klorosulfonyl)bensoesyra, 96 %
Produktkod. 11416156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416156 25 g 25g
11406156 5 g 5g
11426156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22987.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4025-64-3 | C7H5ClO4S | 220,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4025-64-3
Molekylformel C7H5ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 220.62
MDL-nummer MFCD00024877
InChI-nyckel LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chlorosulfonyl, 3-carboxybenzenesulfonyl chloride, m-chlorosulfonylbenzoic acid, 3-carboxyphenylsulfonyl chloride, benzoic acid, m-chlorosulfonyl, 3-chlorosulphonyl benzoic acid, 3-carboxylbenzenesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoic acid, m-chlorosulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77641
LEDER OC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Smältpunkt 133 °C till 138 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2645465
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn 3-klorsulfonylbensoesyra
Formel vikt 220.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.