Läs mer
3-(klorsulfonyl)bensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10558702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10558702 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10558702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405070250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4052-92-0 | C7H4Cl2O3S | 239.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Namnnotering 98%
CAS 4052-92-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H4Cl2O3S
Linjär formel COClC6H4SO2Cl
Brytningsindex 1,5780 till 1,58
MDL-nummer MFCD00051352
Kvantitet 25 g
Synonym 3-chlorosulfonyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl, m-chlorosulfonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonylbenzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-chlorosulfonyl, benzoyl chloride, m-chlorosulfonyl-7ci,8ci, c7h4cl2so3, 3-chlorosulfonylbenzoyl=chloride
InChI-nyckel XWEBTVZIZWEJOO-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn 3-klorsulfonylbensoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 239.07
PubChem CID 77671
Formel vikt 239.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.