Läs mer
3-klortieno[2,3-b]tiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10002404
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10002404 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10789405 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10002404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08116DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 39244-08-1
Molekylformel C7H2ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 217.66
MDL-nummer MFCD01927113
InChI-nyckel GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
PubChem CID 4962405
IUPAC-namn 4-klortieno[2,3-b]tiofen-5-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.68
Procent renhet 97%