Läs mer
3-klortieno[2,3-b]tiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10789405
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10789405 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002404 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789405 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08116CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39244-08-1
Molekylformel C7H2ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 217.66
MDL-nummer MFCD01927113
InChI-nyckel GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
PubChem CID 4962405
IUPAC-namn 4-klortieno[2,3-b]tiofen-5-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.68
Procent renhet 97%