Läs mer
3-Chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15427955
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427955 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15427955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31951.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester
CAS 1040281-97-7
Molekylformel C10H14BClO2S
MDL-nummer MFCD09837624
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-3-chlorothiophen-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester
InChI-nyckel UAAAZOFUOOBDBI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=CS1
IUPAC-namn 2-(3-chlorothiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvikt (g/mol) 244.54
PubChem CID 45588127
Formel vikt 244.55
Procent renhet 95%