Läs mer
3-klortiofen-2-karbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412304
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412304 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10143553 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW06567CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 67482-48-8
Molekylformel C5H3ClOS
Molekylvikt (g/mol) 146.588
MDL-nummer MFCD01764973
InChI-nyckel PJOJWMNHMJFFCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 3-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-chloro, pubchem21836, acmc-1b7xg, 2-formyl-3-chlorothiophene, chlorothiophen-2-carbaldehyde, ksc494c6j, 3-chloro-2-formylthiohene, 3-chloro-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2735825
IUPAC-namn 3-klortiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CSC(=C1Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146.6
Procent renhet 90%