Läs mer
3-klortiofen-2-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 181.04 |
| Procent renhet | 97% |