Läs mer
3-klortiofen-2-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663403
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663403 1 g 1g
10039261 250 mg 250mg
10442504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10663403 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01307DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 86427-02-3
Molekylformel C5H2Cl2OS
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00068137
InChI-nyckel GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
PubChem CID 2735824
IUPAC-namn 3-klortiofen-2-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.04
Procent renhet 97%