Läs mer
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 97+%
Produktkod. 11343147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343147 1 g 1g
11353147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13560.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162.587 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59337-89-2
Molekylformel C5H3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 162.587
MDL-nummer MFCD00043888
InChI-nyckel BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
PubChem CID 701269
IUPAC-namn 3-klortiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 185°C to 187°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 121052
Formel vikt 162.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.