Läs mer
3-Chlorothiophene, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10642522 5 g Glass bottle 5g
10478612 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258800050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17249-80-8
Molekylformel C4H3ClS
Molekylvikt (g/mol) 118.59
MDL-nummer MFCD00043887
InChI-nyckel QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
IUPAC-namn 3-chlorothiophene
LEDER C1=CSC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothiophene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2760g/mL, 1.276
Kokpunkt 137.0°C to 139.0°C
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5520 to 1.5540
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: <0.2g/L (20°C).
Formel vikt 118.59
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid