Läs mer
3-klortiofen, 98 %, kan innehålla upp till 2 % DMF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455297 5 g 5g
11465297 25 g 25g
11475297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22669.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17249-80-8 | C4H3ClS | 118.578 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17249-80-8
Molekylformel C4H3ClS
Molekylvikt (g/mol) 118.578
MDL-nummer MFCD00043887
InChI-nyckel QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
IUPAC-namn 3-klortiofen
LEDER C1=CSC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothiophene
Densitet 1.276
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Odör Unpleasant
Anteckningar om analysprocent kan innehålla upp till 2 % DMF
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 105255
Formel vikt 118.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.