Läs mer
3-Klorotiomol, 97 %
Produktkod. 11351717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351717 1 g 1g
11361717 5 g 5g
11371717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04806.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2037-31-2 | C6H5ClS | 144,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2037-31-2
Molekylformel C6H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 144.62
MDL-nummer MFCD00004839
InChI-nyckel CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
PubChem CID 16257
IUPAC-namn 3-klorbensentiol
LEDER SC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorothiophenol
Densitet 1.244
Kokpunkt 104°C to 105°C (35 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.6021
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1854087
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 144.62
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.