missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chlorotoluene-2,4,6-d3, CDN

Produktkod. 30320750
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320750 0.25 g
30310259 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320750 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64090.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chlorotoluene-2,4,6-D3
CAS 1219803-79-8
Molekylformel C7 D3 H4 Cl
Kvantitet 0.25 g
Synonym 3-Chlorotoluene-d3, 3-Chlorotoluene-2,4,6-d3, 3-Chlorotoluene-2,4,6-D3, 1-Chloro-3-methylbenzene-2,4,6-d3
InChI formel InChI=1 S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i3D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1cc([2 H])c(Cl)c([2 H])c1C
IUPAC-namn 2-chloro-1,3,5-trideuterio-4-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 129.602
Formel vikt 129.0425 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.