Läs mer
3-Chlorotoluene-d7, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorotoluene-D7 |
| CAS | 1219804-88-2 |
| Molekylformel | C7 D7 Cl |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 3-Chlorotoluene-d7, 1-Chloro-3-(methyl-d3)benzene-2,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.6266 |
| Formel vikt | 133.0676 g/mol |
| Show More |