missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Cholamidopropyl)-1,1-dimethamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Cholamidopropyl)-1,1-dimethamine |
| CAS | 76555-98-1 |
| Molekylformel | C29 H52 N2 O4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H52N2O4/c1-18(7-10-26(35)30-13-6-14-31(4)5)21-8-9-22-27-23(17-25(34)29(21,22)3)28(2)12-11-20(32)15-19(28)16-24(27)33/h18-25,27,32-34H,6-17H2,1-5H3,(H,30,35)/t18-,19?,20-,21-,22+,23+,24-,25+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)NCCCN(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | (4R)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.73 |
| Formel vikt | 492.3927 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?