Läs mer
3-kromankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10212982
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10212982 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10273022 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10326864 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10212982 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25801CB
Kemiska identifierare
CAS 115822-57-6
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD03783554
InChI-nyckel UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-3-karboxylsyra
LEDER C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chromanecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%