Läs mer
3-kromankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chromanecarboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 178.19 |
| Procent renhet | 97% |