Läs mer
3-Coumaranone, 97%
Produktkod. 11409522
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409522 1 g 1g
11419522 5 g 5g
11429522 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409522 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10202.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7169-34-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
3-kumaranon används i auronerna, [2-bensylidenbensofuran-3(2H)-oner] genom att reagera med lämplig aldehyd. Det är involverat i kondensationsreaktionen med aldehyder i närvaro av morfolinacetat för att framställa substituerade 2-(aryliden)bensofuran-3(ZH)-oner. I Horner-Wadsworth-Emmons reaktion reagerar den med dietyl¬ ¬cyanometylfosfonat för att ge 3-(cyanometyl)bensofuraner, som är en mellanprodukt i syntesen av antihyperglykemiska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-kumaranon används i auronerna, [2-bensylidenbensofuran-3(2H)-oner] genom att reagera med lämplig aldehyd. Det är involverat i kondensationsreaktionen med aldehyder i närvaro av morfolinacetat för att framställa substituerade 2-(aryliden)bensofuran-3(ZH)-oner. I Horner-Wadsworth-Emmons reaktion reagerar den med dietylcyanometylfosfonat för att ge 3-(cyanometyl)bensofuraner, som är en mellanprodukt i syntesen av antihyperglykemiska medel.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7169-34-8
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00051810
InChI-nyckel MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one
PubChem CID 23556
IUPAC-namn 1-bensofuran-3-on
LEDER O=C1COC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Coumaranone
Smältpunkt 97°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 115296
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 134.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.