Läs mer
3-CPMT Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-CPMT HCl |
| CAS | 14008-79-8 |
| Molekylformel | C21 H24 Cl N O . H Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Chlortropbenzyl, FC 1, SL 6057, Tropine 4-Chlorobenzhydryl Ether Hydrochloride, WY 2149, endo-3-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride, (3-endo)-3-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClNO.ClH/c1-23-18-11-12-19(23)14-20(13-18)24-21(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(22)10-8-16;/h2-10,18-21H,11-14H2,1H3;1H/t18-,19+,20+,21?; |
| LEDER | Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-namn | (1S,5R)-3-[(4-chlorophenyl)-phenyl-methoxy]-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.34 |
| Formel vikt | 377.1313 |