Läs mer
3-Cyano-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-1,2,4-triazole |
| CAS | 3641-10-9 |
| Molekylformel | C3H2N4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile, s-Triazole-3-carbonitrile |
| LEDER | N#Cc1nc[nH]n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.07 |
| Formel vikt | 94.0279 |