Läs mer
3-Cyano-1-propylboronsyra pinacolester, 96 %
Produktkod. 11426230
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426230 5 g 5g
11416230 1 g 1g
11436230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27126.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 238088-16-9 | C10H18BNO2 | 195,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 238088-16-9
Molekylformel C10H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 195.07
MDL-nummer MFCD09953480
InChI-nyckel LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
PubChem CID 11183176
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butannitril
LEDER CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 195.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.