Läs mer
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10207517 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10207517 5 g 5g
10165857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10207517 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 430530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 238088-16-9
Molekylformel C10H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 195.07
MDL-nummer MFCD09953480
InChI-nyckel LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
PubChem CID 11183176
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
LEDER CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Kokpunkt 85.0°C (0.5 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 195.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.