missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, Mikromol™
Beskrivning
3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| CAS | 75850-09-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N5 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methylethyl Analogue of Oxybutynin Hydrochloride, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic Acid Ethyl Ester (9CI), 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N5OS/c1-3-17-11(14-7-12)13-4-5-18-6-10-9(2)15-8-16-10/h8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | CCOC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC-namn | ethyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?